(R)-(+)-3-Hydroxypiperidine hydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
434470010
434470050
ACRO434470010EA
5520
CZK
ACRO434470010
ACRO434470050
(R)-(+)-3-Hydroxypiperidine hydrochloride 98%
(R)-(+)-3-Hydroxypiperidine hydrochloride
Vzorec:
C₅H₁₂ClNO Bod tání: 134…138 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00192221 CAS číslo: 198976-43-1 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Additional info | May contain up to 3% water |
Elemental Analysis | 9.92 to 10.43 % N |
Specific optical rotation | +5° to +8° (20°C, 589 nm) (c=2, methanol) |