Tisk…
1-Methylbenzimidazole 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Methyl-1H-benzimidazole
434420050 434420250
ACRO434420050EA 2160 CZK
ACRO434420050 ACRO434420250
1-Methylbenzimidazole 99%
1-Methylbenzimidazole
Vzorec: C₈H₈N₂
MW: 132,16 g/mol
Bod varu: 154 °C (16hPa)
Bod tání: 55…57 °C
Hustota: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00192275
CAS číslo: 1632-83-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to pink solid
Infrared spectrum Authentic
Melting point 55 to 60 °C
GC ≥98.5 %