Tisk…
Voda ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Hydrogen oxide
434400010 434400050
ACRO434400010EA 1670 CZK
ACRO434400010 ACRO434400050
Voda ACS
Voda
Vzorec: H₂O
MW: 18.02
Bod varu: 100 °C (760 mmHg)
Bod tání: 0
Hustota: 1 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011332
CAS číslo: 7732-18-5
Merck Index: 13,10098
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Chloride (Cl) ≤0.4 ppm
Nitrate (NO3) ≤0.4 ppm
Phosphate (PO4) ≤1.0 ppm
Sulfate (SO4) ≤1.0 ppm
Silicate (as SiO2) ≤0.01 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤0.01 ppm
KMnO4-reducing substance Passes test
Conductivity 2.0 x 10-6 ohm-1 cm-1