Tisk…
Síran amonný 99%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
434380010 434380050
ACRO434380010EA 1440 CZK
ACRO434380010 ACRO434380050
Síran amonný 99%, extra pure
Síran amonný
Vzorec: (NH₄)₂SO₄
Bod tání: 280 °C
Hustota: 1,78 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003391
CAS číslo: 7783-20-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystals
Sulfated ash ≤0.05 %
pH 5.0 to 6.0
Titration excess NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.003 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %