Tisk…
1-Propanol ACS for spectroscopy
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Propylic alcohol, Propan-1-ol, n-Propan-1-ol, Ethylcarbinol, n-Propyl alcohol, Propanol-1, n-Propanol, Propyl alcohol, 1-Propyl alcohol, 1-Hydroxypropane
434360010 434360025
ACRO434360010EA 2200 CZK
ACRO434360010 ACRO434360025
1-Propanol ACS for spectroscopy
1-Propanol
Vzorec: H₃CCH₂CH₂OH
MW: 60.1
Bod varu: 97 °C (760 mmHg)
Bod tání: –127 °C
Hustota: 0.8053
Bod vzplanutí: 15 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002941
CAS číslo: 71-23-8
UN: 1274
ADR: 3 II
Merck Index: 13,07934
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab459f809f7797b46eb6d275aa3b1e6e94dc70d1&vid=deb28b985024604344065eea93ff6c6a9dd5a431&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.2 %
Solubility Clear colorless
GC ≥99.5 %
UV at 220 nm A: ≤0.7
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Carbonyl compounds ≤0.03 % (as C2H5CHO)
Isopropyl alcohol ≤0.05 %
Titrable acid 0.0004 meq/g
E/E ≤0.01 %
Methanol ≤0.01 %