Tisk…
5-Amino-2-chloropyrimidine 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
434320010 434320050
ACRO434320010EA 5190 CZK
ACRO434320010 ACRO434320050
5-Amino-2-chloropyrimidine 95%
5-Amino-2-chloropyrimidine
Vzorec: C₄H₄ClN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06412560
CAS číslo: 56621-90-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
Specific optical rotation +27° to +29° (20°C, 589 nm) (C=4, 5 N HCl)
Titration with HClO4 ≥97.5 %