Tisk…
Methyl tetrahydro-4-oxo-2H-thiopyran-3-carboxylate 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: methyl 4-oxotetrahydro-2H-thiopyran-3-carboxylate, methyl-4-oxotetrahydro-2H-thiopyran-3-carboxylate, Methyl 4-oxothiane-3-carboxylate
434290010 434290050
ACRO434290010EA 5190 CZK
ACRO434290010 ACRO434290050
Methyl tetrahydro-4-oxo-2H-thiopyran-3-carboxylate 95%
Methyl tetrahydro-4-oxo-2H-thiopyran-3-carboxylate
Vzorec: C₇H₁₀O₃S
MW: 174,214 g/mol
Bod varu: 134 °C (10Torr)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00203485
CAS číslo: 4160-61-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %