Tisk…

4-Chlorotetrahydropyran 96%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

434270010 434270050
ACRO434270010EA 1930 CZK
ACRO434270010 ACRO434270050
4-Chlorotetrahydropyran 96%
4-Chlorotetrahydropyran
Vzorec: C₅H₉ClO
Bod varu: 150 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,12 g/cm³
Bod vzplanutí: 46 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00074911
CAS číslo: 1768-64-5
UN: 1993
ADR: 3,III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Colorless to dark yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR