Tisk…

N-Methyl-1,2-phenylenediamine 97%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: N1-Methylbenzene-1,2-diamine, N-Methylbenzene-1,2-diamine, N-Methyl-o-phenylenediamine, 2-Amino-N-methylaniline

434230050 434230250
ACRO434230050EA 3980 CZK
ACRO434230050 ACRO434230250
N-Methyl-1,2-phenylenediamine 97%
N-Methyl-1,2-phenylenediamine
Vzorec: C₇H₁₀N₂
MW: 122,171 g/mol
Bod varu: 123…124 °C (10 mmHg)
Bod tání: 22 °C
Hustota: 1,075 g/cm³
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00192314
CAS číslo: 4760-34-3

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear yellow to red to dark brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR