Tisk…
4-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-butanol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl (4-hydroxybutyl)carbamate, N-Boc-4-aminobutanol, 4-(Boc-amino)-1-butanol, N-(4-Hydroxybutyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl N-(4-Hydroxybutyl)carbamate
434210010 434210050
ACRO434210010EA 2590 CZK
ACRO434210010 ACRO434210050
4-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-butanol 98%
4-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-butanol
Vzorec: C₉H₁₉NO₃
Bod tání: 37…40 °C
Hustota: 1,02 g/cm³
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01861334
CAS číslo: 75178-87-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %