Tisk…
4-(Methylamino)phenol sulphate 99.0-101.5% ACS
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Metol, Bis(4-hydroxy-N-methylanilinium)sulfát
434441000 434445000
ACRO434441000EA 2470 CZK
ACRO434441000 ACRO434445000
4-(Methylamino)phenol sulphate 99.0-101.5% ACS
Bis(4-hydroxy-N-methylanilinium)sulfát
Vzorec: C₁₄H₂₀N₂O₆S
MW: 344,39 g/mol
Bod varu: 227 °C (1013 hPa)
Bod tání: 260 °C (rozkl.)
Hustota: 1,434 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013140
CAS číslo: 55-55-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder (Discolors in air)
Residue after ignition ≤0.1 %
Titration 99.0 to 101.5 %
Suitability (for determ. of phosphate) Passes test