Tisk…
Dusičnan draselný 99%, extra_pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Nitrate of Potash
434430010 434430025 434430100
ACRO434430010EA 1730 CZK
ACRO434430010 ACRO434430025 ACRO434430100
Dusičnan draselný 99%, extra_pure
Dusičnan draselný
Vzorec: KNO₃
MW: 101.1
Bod varu: 400 °C (760 mmHg)
Bod tání: 334 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011409
CAS číslo: 7757-79-1
UN: 1486
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,07733
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder, crystals and chunks
Titration after Ion exchange 99.0 to 100.5 %
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.1 % (in water)