Tisk…

2-Bromo-5-methylthiophene 95% stabilizovaný

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: 5-Methyl-2-bromothiophene, 2-Bromo-5-methylthiophenol

Stabilization: Stabilised with copper and sodium hydrogen carbonate (0,1:0,4)%

434200010 434200050
ACRO434200010EA 1190 CZK
ACRO434200010 ACRO434200050
2-Bromo-5-methylthiophene 95% stabilizovaný
2-Bromo-5-methylthiophene
Vzorec: C₅H₅BrS
MW: 177,06 g/mol
Bod varu: 65 °C (15 mmHg)
Bod tání: 58 °C
Hustota: 1,5529 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 78 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00130103
CAS číslo: 765-58-2

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
Stabilizer 0.1 % Cu and 0.4 % NaHCO3

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR