Tisk…
9-Fluorenylmethyl carbamate 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Carbamic Acid 9-Fluorenylmethyl Ester, Fmoc-NH2, (9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carboxamide
434170010 434170050
ACRO434170010EA 2090 CZK
ACRO434170010 ACRO434170050
9-Fluorenylmethyl carbamate 99%
9-Fluorenylmethyl carbamate
Vzorec: C₁₅H₁₃NO₂
MW: 239,27 g/mol
Bod tání: 204…207 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00237376
CAS číslo: 84418-43-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %