n-Pentan 95%, technická kvalita
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
434030050
434030250
ACRO434030050EA
5230
CZK
ACRO434030050
ACRO434030250
n-Pentan 95%, technická kvalita
n-Pentane
Vzorec:
H₃C(CH₂)₃CH₃ Bod varu: 36 °C (760 mmHg) Bod tání: –130 °C Hustota: 0,626 g/cm³ Bod vzplanutí: –49 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009498 CAS číslo: 109-66-0 UN: 1265 ADR: 3,II |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3570 to 1.3590 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |
UV | at 400 nm A: ≤0.009 |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |