Tisk…
2-(Carbobenzoxyamino)-1-ethanol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
433950050 433950250
ACRO433950050EA 986 CZK
ACRO433950050 ACRO433950250
2-(Carbobenzoxyamino)-1-ethanol 98%
2-(Carbobenzoxyamino)-1-ethanol
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₃
Bod varu: 170 °C (,5Torr)
Bod tání: 61…64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191060
CAS číslo: 77987-49-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 65 °C
HPLC ≥97.5 %