3-Bromo-1-propylboronic acid pinacol ester 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Bromopropylboronic acid pinacol ester, 2-(3-Bromopropyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
433930010
433930050
ACRO433930010EA
1810
CZK
ACRO433930010
ACRO433930050
3-Bromo-1-propylboronic acid pinacol ester 97%
3-Bromo-1-propylboronic acid pinacol ester
Vzorec:
C₉H₁₈BBrO₂ Bod varu: 61…64 °C (,4 mmHg) Hustota: 1,177 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD10567053 CAS číslo: 124215-44-7 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |