Tisk…
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Methoxycarbonylphenylboronic acid, 2-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
433910010 433910050
ACRO433910010EA 1370 CZK
ACRO433910010 ACRO433910050
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₉BO₄
MW: 179,97 g/mol
Bod tání: 101,1…101.4 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179452
CAS číslo: 374538-03-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %