4-Nitrophenylboronic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
433890010
433890050
ACRO433890010EA
2210
CZK
ACRO433890010
ACRO433890050
4-Nitrophenylboronic acid 97%
4-Nitrophenylboronic acid
Vzorec:
C₆H₆BNO₄ Bod tání: 270…271 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00161360 CAS číslo: 24067-17-2 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...