Tisk…
Piperidin 99.5%, AcroSeal®, purified by redistillation
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Hexahydropyridine, Hexazane, Pentamethyleneimine
433840010 433841000
433840010.EA 12760 CZK
433840010. 433841000.
Piperidin 99.5%, AcroSeal®, purified by redistillation
Piperidin
Vzorec: C₅H₁₁N
MW: 85,15 g/mol
Bod varu: 107,3 °C (1013 hPa)
Bod tání: –11 °C
Hustota: 0,862 g/cm³
Bod vzplanutí: 16 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005979
CAS číslo: 110-89-4
UN: 2401
ADR: 8,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.4 %
Color scale ≤20 APHA