Tisk…
1-chlorbutan, anhydrous 99.5%, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
433820010 433821000
433820010.EA 3790 CZK
433820010. 433821000.
1-chlorbutan, anhydrous 99.5%, AcroSeal®
1-chlorbutan
Vzorec: CH₃(CH₂)₃Cl
Bod varu: 77…78 °C (760 mmHg)
Bod tání: –123 °C
Hustota: 0,88 g/cm³
Bod vzplanutí: –12 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001009
CAS číslo: 109-69-3
UN: 1127
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2bd980eb6e7ecd91951d46d0ea510119e976dc0&vid=5231549172a609ad96623a80204b11c7c0c69273&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.002 %
GC ≥99.4 %
Residue after evaporation ≤0.001 %