Tisk…
Etylenglykol, anhydrous 99.8%, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
433811000 433810010
433811000.EA 2350 CZK
433811000. 433810010.
Etylenglykol, anhydrous 99.8%, AcroSeal®
Etylenglykol
Vzorec: HOCH₂CH₂OH
Bod varu: 196…198 °C (760 mmHg)
Bod tání: –13 °C
Hustota: 1,113 g/cm³
Bod vzplanutí: 116 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002885
CAS číslo: 107-21-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.01 %
GC ≥99.75 %