Tisk…
ethylbenzen, anhydrous 99.8%, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Phenylethane
433800010 433801000
433800010.EA 6290 CZK
433800010. 433801000.
ethylbenzen, anhydrous 99.8%, AcroSeal®
ethylbenzen
Vzorec: C₈H₁₀
Bod varu: 136 °C (760 mmHg)
Bod tání: –95 °C
Hustota: 0,86 g/cm³
Bod vzplanutí: 22 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011647
CAS číslo: 100-41-4
UN: 1175
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c67d12bb66494ff09657a029fa1e68b09af34358&vid=3e5678dd6a0342c5ec35b93e48587e8125977cf7&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.75 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %