Tisk…
3-Cyanophenylboronic acid pinacol ester 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
433790010 433790050
ACRO433790010EA 2700 CZK
ACRO433790010 ACRO433790050
3-Cyanophenylboronic acid pinacol ester 97%
3-Cyanophenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₃H₁₆BNO₂
Bod tání: 80…81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03789262
CAS číslo: 214360-46-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 82 °C
GC ≥96.0 %