Tisk…
4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthroline 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
433780010 433782500
ACRO433780010EA 10960 CZK
ACRO433780010 ACRO433782500
4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthroline 97%
4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthroline
Vzorec: C₁₄H₁₂N₂O₂
Bod tání: 212…214 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00233883
CAS číslo: 92149-07-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥95 %