Tisk…
2,4,6-Trifluorophenylboronic acid 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: (2,4,6-Trifluorophenyl)metaboric acid, 2,4,6-Trifluorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(2,4,6-trifluorophenyl)borane
433590010 433590050
ACRO433590010EA 1270 CZK
ACRO433590010 ACRO433590050
2,4,6-Trifluorophenylboronic acid 95%
2,4,6-Trifluorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₄BF₃O₂
MW: 175,9 g/mol
Bod tání: 239,5…247.5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01863169
CAS číslo: 182482-25-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %