Tisk…
1,2-Dichlorethan 99.8% for HPLC
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
433580010 433580025
ACRO433580010EA 2480 CZK
ACRO433580010 ACRO433580025
1,2-Dichlorethan 99.8% for HPLC
1,2-Dichloroethane
Vzorec: ClH₂CCH₂Cl
Bod varu: 81…85 °C (760 mmHg)
Bod tání: –35 °C
Hustota: 1,25 g/cm³
Bod vzplanutí: 13 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000963
CAS číslo: 107-06-2
UN: 1184
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48789e88e6041156e33712fd7c0198d7a4910266&vid=4238623c54017660b83d3baa856a69cc1aa8ee6d&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.02 %
GC ≥99.75 %
UV at 270 nm A: ≤0.005
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity/alkalinity ≤0.0003 meq/g