Tisk…
Tetrabutylammonium fluoride 1 M in THF, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
433511000 433518000
433511000.EA 4890 CZK
433511000. 433518000.
Tetrabutylammonium fluoride 1 M in THF, AcroSeal®
Tetrabutylammonium fluoride
Vzorec: C₁₆H₃₆FN
Hustota: 0,887 g/cm³
Bod vzplanutí: –17 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011747
CAS číslo: 429-41-4
UN: 2924
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to amber to light green to brown Solution
Water ≤8 %
Titration with HClO4 0.90 to 1.10 M