Tisk…
6-Amino-3-methyl-3H-benzooxazol-2-one 90%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 6-Amino-3-methyl-1,3-benzoxazol-2(3H)-one, 6-Amino-3-methylbenzo[d]oxazol-2(3H)-one
433470010 433470050
ACRO433470010EA 5450 CZK
ACRO433470010 ACRO433470050
6-Amino-3-methyl-3H-benzooxazol-2-one 90%
6-Amino-3-methyl-3H-benzooxazol-2-one
Vzorec: C₈H₈N₂O₂
Bod tání: 148…151 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07801206
CAS číslo: 99584-10-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 148 to 152 °C
HPLC ≥88.0 %