Tisk…
2,3-Dibromopropionyl chloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
433410050 433410250
ACRO433410050EA 3530 CZK
ACRO433410050 ACRO433410250
2,3-Dibromopropionyl chloride 97%
2,3-Dibromopropionyl chloride
Vzorec: C₃H₃Br₂ClO
Hustota: 2,14 g/cm³
Bod vzplanutí: 66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000712
CAS číslo: 18791-02-1
UN: 3265
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %