Tisk…
2-Mercaptoimidazole 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
433360010 433360050
ACRO433360010EA 1790 CZK
ACRO433360010 ACRO433360050
2-Mercaptoimidazole 98%
2-Mercaptoimidazole
Vzorec: C₃H₄N₂S
Bod tání: 228…231 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005188
CAS číslo: 872-35-5
UN: 3335
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to tan Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %