Tisk…
2-(2-Chlorophenyl)glycine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
433340250 433341000
ACRO433340250EA 3360 CZK
ACRO433340250 ACRO433341000
2-(2-Chlorophenyl)glycine 98%
2-(2-Chlorophenyl)glycine
Vzorec: C₈H₈ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00049324
CAS číslo: 88744-36-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %