Tisk…
3-Amino-6-(morpholin-4-yl)pyridazine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-Amino-6-morpholinopyridazine
433270010 433270050
ACRO433270010EA 5120 CZK
ACRO433270010 ACRO433270050
3-Amino-6-(morpholin-4-yl)pyridazine 97%
3-Amino-6-(morpholin-4-yl)pyridazine
Vzorec: C₈H₁₂N₄O
Bod tání: 181…183 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09743734
CAS číslo: 66346-91-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥98.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %