Tisk…
7-Amino-1-tetralone 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 7-Amino-alpha-tetralone, 7-Amino-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
433260010 433260050
ACRO433260010EA 3070 CZK
ACRO433260010 ACRO433260050
7-Amino-1-tetralone 97%
7-Amino-1-tetralone
Vzorec: C₁₀H₁₁NO
MW: 161,2 g/mol
Bod tání: 138…140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07369817
CAS číslo: 22009-40-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 135 to 140 °C
GC ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %