Tisk…
2-Methoxybenzonitrile 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
433160050 433160250
ACRO433160050EA 1410 CZK
ACRO433160050 ACRO433160250
2-Methoxybenzonitrile 99%
2-Methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₇NO
Bod varu: 256 °C (760 mmHg)
Bod tání: 21…22 °C
Hustota: 1,095 g/cm³ (15 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001783
CAS číslo: 6609-56-9
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %
Residue after evaporation ≤0.05 %