3-Chlorophenyl acetylene 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
433130010
433130050
ACRO433130010EA
1850
CZK
ACRO433130010
ACRO433130050
3-Chlorophenyl acetylene 97%
3-Chlorophenyl acetylene
Vzorec:
C₈H₅Cl Bod varu: 178…179 °C (760 mmHg) Bod vzplanutí: 63 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD03839984 CAS číslo: 766-83-6 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |