Tisk…
Ethyltrimethoxysilane 97%, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Trimethoxy(ethyl)silane
433080010 433081000
433080010.EA 6260 CZK
433080010. 433081000.
Ethyltrimethoxysilane 97%, AcroSeal®
Ethyltrimethoxysilane
Vzorec: C₅H₁₄O₃Si
MW: 150.25
Bod varu: 123…124 °C (1013 hPa)
Hustota: 0.94 g/cm³
Bod vzplanutí: 27 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051541
CAS číslo: 5314-55-6
UN: 1993
ADR: 3 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3830 to 1.3850 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %