Tisk…
Vinyltrimethoxysilane 98%, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
433060010 433061000
433060010.EA 8390 CZK
433060010. 433061000.
Vinyltrimethoxysilane 98%, AcroSeal®
Vinyltrimethoxysilane
Vzorec: C₅H₁₂O₃Si
Bod varu: 123 °C (760 mmHg)
Bod tání: 0 °C
Hustota: 0,968 g/cm³
Bod vzplanutí: 23 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008605
CAS číslo: 2768-02-7
UN: 1993
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3910 to 1.3950 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %