Tisk…
Morfolin 99.5%, AcroSeal®, purified by redistillation
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
433851000 433858000
433851000.EA 2650 CZK
433851000. 433858000.
Morfolin 99.5%, AcroSeal®, purified by redistillation
Morfolin
Vzorec: C₄H₉NO
MW: 87.12
Bod varu: 126…130 °C (760 mmHg)
Bod tání: –5 °C
Hustota: 0.99 g/cm³
Bod vzplanutí: 32 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005972
CAS číslo: 110-91-8
UN: 2054
ADR: 8 I
Merck Index: 12,06362
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9fb9ce2adfd770be2ae8d5f63ea6220bef0f781&vid=6b2bfa885631c3f4e0681813373d468dcc171b83&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.4 %
Color scale ≤20 APHA