3-Aminomethyltetrahydrofuran 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
(Tetrahydrofuran-3-yl)methanamine, 3-(Aminomethyl)oxolane, (tetrahydrofuran-3-yl)methanamine, Oxolan-3-ylmethanamine, 3-(Aminomethyl)tetrahydrofuran
433000010
433000050
ACRO433000010EA
8610
CZK
ACRO433000010
ACRO433000050
3-Aminomethyltetrahydrofuran 97%
3-Aminomethyltetrahydrofuran
Vzorec:
C₅H₁₁NO Bod varu: 65 °C (15Torr) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08234925 CAS číslo: 165253-31-6 UN: 2924 ADR: 3,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |
Residue after ignition | ≤0.1 % |
pH | 9.5 to 11.0 (5% at 25°C) |
Titration with HClO4 | ≥99 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |