Tisk…
1H-Tetrazole 3 - 4% (w/w) in acetonitrile, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Tetrazole
432990010 432991000
432990010.EA 27910 CZK
432990010. 432991000.
1H-Tetrazole 3 - 4% (w/w) in acetonitrile, AcroSeal®
1H-Tetrazole
Vzorec: CH₂N₄
MW: 70,05 g/mol
Bod varu: 77 °C
Hustota: 0,8 g/cm³
Bod vzplanutí: 5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005247
CAS číslo: 288-94-8
UN: 1993
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Water ≤0.3 %
Strength 3.0 to 4.0 % (wt)
Titration with HClO4 31.0 to 35.0 %