Tisk…
Azetidin-2-one 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Azetidinone
432960010 432960050
ACRO432960010EA 4710 CZK
ACRO432960010 ACRO432960050
Azetidin-2-one 98%
Azetidin-2-one
Vzorec: C₃H₅NO
MW: 71,08 g/mol
Bod varu: 106 °C (15 mmHg)
Bod tání: 72,5…76.5 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00013328
CAS číslo: 930-21-2
UN: 3263
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 77 °C
GC ≥97.5 %
UV at 260 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.2 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test