Tisk…
4-Ethynylaniline 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (4-Aminophenyl)acetylene, 1-Ethynyl-4-aminobenzene, 1-Amino-4-ethynylbenzene, (4-Aminophenyl)ethyne
432950010 432950050
ACRO432950010EA 2470 CZK
ACRO432950010 ACRO432950050
4-Ethynylaniline 97%
4-Ethynylaniline
Vzorec: C₈H₇N
Bod tání: 100…102 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00168824
CAS číslo: 14235-81-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 104 °C
GC ≥96.0 %
UV at 260 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.4 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test