Tisk…
4-Ethynylbenzaldehyde 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
432940010 432940050
ACRO432940010EA 5370 CZK
ACRO432940010 ACRO432940050
4-Ethynylbenzaldehyde 95%
4-Ethynylbenzaldehyde
Vzorec: C₉H₆O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05664348
CAS číslo: 63697-96-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
UV at 260 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.5 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test