Tisk…
4-Aminopiperidine 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
432920050 432920250
ACRO432920050EA 3240 CZK
ACRO432920050 ACRO432920250
4-Aminopiperidine 95%
4-Aminopiperidine
Vzorec: C₅H₁₂N₂
Bod varu: 65 °C (18Torr)
Hustota: 0,954 g/cm³
Bod vzplanutí: 46 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179399
CAS číslo: 13035-19-3
UN: 2733
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to yellow to brown Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
UV at 260 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.5 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test