Tisk…
Sodium (para)periodate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
432851000 432855000
ACRO432851000EA 2500 CZK
ACRO432851000 ACRO432855000
Sodium (para)periodate 98%
Sodium (para)periodate
Vzorec: H₂INa₃O₆
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036146
CAS číslo: 13940-38-0
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Titration Iodometric ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %