Tisk…
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
432720010 432720050
ACRO432720010EA 7060 CZK
ACRO432720010 ACRO432720050
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylic acid 97%
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₅N₃O₂
Bod tání: 222…225 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09414725
CAS číslo: 1086375-50-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %