Tisk…
5-Bromo-2-morpholin-1-ylpyrimidine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-2-(4-morpholino)pyrimidine, 4-(5-Bromopyrimidin-2-yl)morpholine
432700050 432700250
ACRO432700050EA 3450 CZK
ACRO432700050 ACRO432700250
5-Bromo-2-morpholin-1-ylpyrimidine 97%
5-Bromo-2-morpholin-1-ylpyrimidine
Vzorec: C₈H₁₀BrN₃O
MW: 244.1 g/mol
Bod tání: 91…93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00483251
CAS číslo: 84539-22-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 93 °C
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -63° to -67° (20 °C, 589 nm) (c=4, methanol)