4,5,6,7-Tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
432670010
432670050
ACRO432670010EA
6810
CZK
ACRO432670010
ACRO432670050
4,5,6,7-Tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid 97%
4,5,6,7-Tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid
Vzorec:
C₈H₁₀N₂O₂ Bod tání: 215…223 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09056813 CAS číslo: 307307-97-7 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |
Particle size | ≤4 % (< 40 mesh) |
Molasses number | ≥230 |
Abrasion number | ≥75 |
Iodine number | ≥1000 mg/g |