Tisk…
3-Aminopicolinic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-Amino-2-pyridinecarboxylic acid, 3-Aminopyridine-2-carboxylic acid, 2-Pyridinecarboxylic acid, 3-amino-
432520050 432520250
ACRO432520050EA 4200 CZK
ACRO432520050 ACRO432520250
3-Aminopicolinic acid 97%
3-Aminopicolinic acid
Vzorec: C₆H₆N₂O₂
MW: 138.126 g/mol
Bod tání: 200…201 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00090153
CAS číslo: 1462-86-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %